GF16364459
Silver
foil, light tested, 300x300mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95+%
Sinónimos:
Silver, AG000260
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 163-644-59
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
300 x 300 mm × 0.025 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)