Documentos clave
GF15639240
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 100 mm, condition metal matrix composite
Sinónimos:
AL417920
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 156-392-40
L
100 mm
diameter
20 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)