Documentos clave
GF15572684
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Sinónimos:
CU070271
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 465,00
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 155-726-84
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)