Documentos clave
GF15542467
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 25mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE040310
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 155-424-67
tamaño × grosor
25 mm × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)