Merck
GF15317906
Platinum
foil, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 5 mm
Sinónimos:
PT000247
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 965,00
US$ 965,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 965,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
195.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 965,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 153-179-06
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
L
0.1 m
coil width
5 mm
thickness
0.05 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)