Documentos clave
GF13822174
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
FV301400
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 138-221-74
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)