Documentos clave
GF13516129
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 2 m, wall thickness 0.7 mm
Sinónimos:
EI317200
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 383,00
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 383,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 135-161-29
Longitud
2 m
pared grosor
0.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)