Merck
GF13406633
Carbon
foil, 250x250mm, thickness 0.5mm, flexible graphite, 99.8%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000321, Charcoal activated
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 729,00
US$ 729,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 729,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 729,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.80%
Formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 134-066-33
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamaño × grosor
250 × 250 mm × 0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Investigation of delta -electron emission in collisions of highly charged fast Ne projectiles with carbon-foil targets.
Schiwietz et al.
Physical review. B, Condensed matter, 41(10), 6262-6271 (1990-04-01)
Doubly differential secondary-electron yields following 8-MeV/u U68+- and 3.5-MeV/u U38+-ion impact on a thin carbon-foil target.
Schneider et al.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, 47(5), 3945-3950 (1993-05-01)
Birtcher et al.
Physical review letters, 85(23), 4968-4971 (2000-12-02)
In situ transmission electron microscopy has been used to observe sputtered Au during Xe ion irradiation in transmission geometry. The sputtered Au was collected on an electron transparent carbon foil. Nanoparticles were observed on the collector foil after they were
I Dietrich et al.
Ultramicroscopy, 3(2), 185-189 (1978-01-01)
Radiation damage on a holey carbon foil was investigated in an electron microscope with a superconducting lens system, where the temperature of the specimen and its environment initially was 4 K. Due to an electron dose of 2 X 10(4)
Z oscillation of mean charges of energetic ions emerging from a carbon foil: Correlation with the shell structure of ions.
Shima et al.
Physical review. A, General physics, 39(8), 4316-4318 (1989-04-15)