Documentos clave
GF12913130
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 67 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Sinónimos:
FE087975
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.390,00
US$ 1.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.390,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 129-131-30
Longitud
100 mm
diámetro
67 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)