Documentos clave
GF12361036
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinónimos:
PT075130
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.960,00
US$ 1.960,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.960,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.960,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 123-610-36
Longitud
0.5 m
diámetro
0.50 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)