Merck
GF12266535
Silver
wire, 0.1 mm diameter, length 20 m, purity 99.99%
Sinónimos:
AG005116
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 347,00
US$ 347,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 347,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ag
Número de CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 347,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 122-665-35
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
Longitud
20 m
diámetro
0.1 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)