Merck
GF12063147
Hafnium
foil, 4mm disks, thickness 0.005mm, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000110
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 120-631-47
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
diám. × grosor
4 mm × 0.005 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)