Documentos clave
GF11863481
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinónimos:
MO070240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.300,00
US$ 1.300,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.300,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.300,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 118-634-81
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)