GF11658483
Silver
foil, 10mm disks, thickness 0.02mm, 99.97%
Sinónimos:
Silver, AG000190
About This Item
Ensayo
99.97%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 116-584-83
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
10 mm × 0.02 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)