Documentos clave
GF11333405
Copper-gold alloy, Cu95Au5
10g lump, 10mm max. lump size
Sinónimos:
CY286100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 637,00
US$ 637,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 637,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 637,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 113-334-05
peso
10 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)