Documentos clave
GF11284679
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.1mm thickness, as rolled
Sinónimos:
FE080262
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 456,00
US$ 456,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 456,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 456,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
temper (as rolled)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 112-846-79
L × An × grosor
1 m × 20 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)