GF11089571
Nickel
wire reel, 100m, diameter 0.4mm, as drawn, 99%
Sinónimos:
Nickel, NI005145
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
assay
99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 110-895-71
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 m × 0.4 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)