Documentos clave
GF10948417
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, 45 μm mean particle size
Sinónimos:
NI706011
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 529,00
US$ 529,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 529,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 529,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 109-484-17
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
tamaño medio de partícula
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)