Documentos clave
GF10946314
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 120 mm
Sinónimos:
TI010251
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.420,00
US$ 2.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.420,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 2.420,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 109-463-14
Longitud
0.5 m
bobina anchura
120 mm
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)