Documentos clave
GF10938449
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240290
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.870,00
US$ 1.870,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.870,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 1.870,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 109-384-49
tamaño × grosor
5 m × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)