Merck
GF10928752
Copper
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Sinónimos:
CU006022
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 450,00
US$ 450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 450,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.8%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 109-287-52
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
5 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
Copper
Copper powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
Copper
Copper powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
GF18255214
Copper
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41668544
Copper