Merck
GF10763456
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
SE006110
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 423,00
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 423,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Se
Número de CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
gray
Ensayo
99.999%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 107-634-56
resistividad
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
densidad
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)