Documentos clave
GF10086218
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinónimos:
FE248710
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
40 x 40 (wires/inch)
Formulario
(mesh)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 100-862-18
diám. × capacidad nominal
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
tamaño × apertura
300 mm × 300 mm × 0.37
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)