GF09641820
Hafnium
foil, 25x25mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000214
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 096-418-20
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)