Documentos clave
GF09358746
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, natural
Sinónimos:
SU321100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 093-587-46
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.1 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the PPS concentration in this film?
    1 answer
    1. The polyphenylene sulfide with the article number GF09358746 is a pure substance. The supplier does not provide any information on the purity of the compound.