Documentos clave
GF08815787
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 10 m, coil width 20 mm
Sinónimos:
CO840230
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 776,00
US$ 776,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 776,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 776,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 088-157-87
Longitud
10 m
bobina anchura
20 mm
grosor
0.023 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)