Documentos clave
GF08600194
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
Sinónimos:
ES307910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 086-001-94
Longitud
1000 mm
Diámetro
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)