Documentos clave
GF08089072
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.075 mm, size 600 × 600 mm, condition crystalline
Sinónimos:
AM301075
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 080-890-72
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)