Merck
GF07750403
Silicon
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinónimos:
SI006015
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 600,00
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 600,00
About This Item
Fórmula lineal:
Si
Número de CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 077-504-03
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5
Silicon powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 97.5%
GF74340345
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
GF86772202
Silicon
Silicon powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
GF92116997
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF69448450
Silicon