Documentos clave
GF07393349
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
NI800250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 960,00
US$ 960,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 960,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 960,00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 073-933-49
Longitud
5 m
bobina anchura
25 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)