Documentos clave
GF06648970
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070451
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 959,00
US$ 959,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 959,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 959,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 066-489-70
tamaño × grosor
1 m × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)