Documentos clave
GF06602824
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
20m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Sinónimos:
AL215150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 724,00
US$ 724,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 724,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 724,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97.5%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 066-028-24
L × diám.
20 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)