Documentos clave
GF06475888
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
TI010301
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 900,00
US$ 900,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 900,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 900,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 064-758-88
Longitud
1 m
bobina anchura
12 mm
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)