Documentos clave
GF06136826
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF230280
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 526,00
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 061-368-26
tamaño × grosor
1 m × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)