Documentos clave
GF05401123
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinónimos:
FA145116
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 252,00
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 252,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 252,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 054-011-23
Longitud
10 m
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)