Documentos clave
GF04831747
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE290350
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 551,00
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 551,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 048-317-47
L × grosor
0.5 m × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)