Merck
GF04431439
Tantalum
Bolt, size m3 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinónimos:
TA00BO35, Ta
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.780,00
US$ 1.780,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.780,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161620
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.780,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
temp. de autoignición
572 °F
envase
pkg of 25
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 044-314-39
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)