Documentos clave
GF04376853
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.076 mm
Sinónimos:
PJ088710
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 043-768-53
apertura nominal
0.20 mm
tamaño
50 × 50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)