Documentos clave
GF04148681
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 1m coil, 0.10mm thickness
Sinónimos:
SN010300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 421,00
US$ 421,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 421,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 421,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 041-486-81
L × grosor
1 m × 0.10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)