GF03773640
Cobalt
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
Sinónimos:
Cobalt, CO000200
Seleccione un Tamaño
US$ 1.790,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.790,00
Ensayo
99.90%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 037-736-40
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
L × An × grosor
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)