Documentos clave
GF03744682
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 6 mm diameter
Sinónimos:
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 037-446-82
Diámetro
6 mm
grosor
0.016 mm
diámetro
6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)