GF03037148
Yttrium
foil, 50x50mm, thickness 0.15mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Yttrium, Y 000220
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 030-371-48
resistividad
57 μΩ-cm, 20°C
L × An × grosor
50 mm × 50 mm × 0.15 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
densidad
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)