GF02910024
Polycarbonate - 20% Glass Fiber Filled
(PC - 20% GFR), rod, diam. 63.5 mm, L 50 mm, black
Sinónimos:
CT347960
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 029-100-24
Longitud
50 mm
Diámetro
63.5 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)