Documentos clave
GF02851118
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 4 m, thickness 0.08 mm
Sinónimos:
FP313510
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.060,00
US$ 1.060,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.060,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 1.060,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 028-511-18
Longitud
4 m
grosor
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)