Documentos clave
GF02436083
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99%
Sinónimos:
W 506010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 464,00
US$ 464,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 464,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 464,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 024-360-83
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)