Documentos clave
GF02316462
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 680, length 20 m, number of filaments
Sinónimos:
AL625725
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 422,00
US$ 422,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 422,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 422,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 023-164-62
Longitud
20 m
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)