Documentos clave
GF02055608
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 8 mm diameter
Sinónimos:
CU130240
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 020-556-08
diam.
8 mm
thickness
0.016 mm
diameter
8 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)