Documentos clave
GF01841600
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
ST303064
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 483,00
US$ 483,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 483,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 483,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 018-416-00
tamaño
150 × 150 mm
grosor
6.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)