Documentos clave
GF01437713
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 280 x 280mm, 0.025mm thickness, annealed, not light tested (nlt)
Sinónimos:
NI040210
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
not light tested (nlt)
Formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 014-377-13
tamaño × grosor
280 mm × 280 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)