Documentos clave
GF01313356
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
NI105840
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 436,00
US$ 436,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 436,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 436,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyester insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 013-133-56
aislamiento grosor
0.004 mm
alambre L × diám.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)